Documenti fondamentali
GF42363053
Chromium-titanium alloy, Cr70Ti30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
CR156010
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’010.00
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’010.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12141709
NACRES:
NA.23
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 423-630-53
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)