Documenti fondamentali
GF42283379
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 2.85mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU107380
Scegli un formato
1 EA
CHF 336.00
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 336.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 422-833-79
Lunghezza
1000 m
D.E. × D.I. × spess.
3.0 mm × 2.85 mm × 0.075 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)