Documenti
GF41816662
Stainless steel - 17-4ph
rod, Fe/Cr17%/Ni 4%, 8.0 mm diameter, length 200 mm
Sinonimo/i:
FL017910
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 418-166-62
Lunghezza
200 mm
Diametro
8.0 mm