Documenti fondamentali
GF41543018
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.02mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU070275
Scegli un formato
1 EA
CHF 498.00
CHF 498.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 498.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 498.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 415-430-18
Misura × spessore
1 m × 0.02 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)