GF41374425
Phosphor bronze
foil, Cu 95%/Sn 5%, thickness 0.025 mm, length 50 m, coil width 0.2 mm
Sinonimo/i:
CW050225
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 413-744-25
Lunghezza
50 m
Largh. bobina
0.2 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)