Documenti fondamentali
GF40766069
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 300 x 300mm, 0.30mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU100400
Scegli un formato
1 EA
CHF 418.00
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 418.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 407-660-69
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.30 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)