GF40539405
Rhodium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.9%
Sinonimo/i:
Rhodium, RH000225
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 405-394-05
Resistività
4.33 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
3727 °C (lit.)
Punto di fusione
1966 °C (lit.)
Densità
12.41 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N