Documenti fondamentali
GF40501639
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
powder, 45micron max. particle size, atomized, 2000g
Sinonimo/i:
FE266020
Scegli un formato
1 EA
CHF 614.00
CHF 614.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 614.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 614.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 405-016-39
Peso
2000 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)