GF40285885
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 200 mm, wall thickness 0.051 mm
Sinonimo/i:
AL047100
About This Item
Saggio
≥95%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 402-858-85
Lunghezza
200 mm
D.E.
0.71 mm
Spessore delle pareti
0.051 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH