Documenti fondamentali
GF40183691
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
10m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
NJ125825
Scegli un formato
1 EA
CHF 276.00
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 276.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyimide insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 401-836-91
Lunghezza
10 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.0035 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)