Documenti fondamentali
GF39709345
Lutetium
foil, thickness 0.1 mm, size 25 × 25 mm, tolerance 0.2
Sinonimo/i:
LU000210
Scegli un formato
1 EA
CHF 861.00
CHF 861.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 861.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Lu
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141608
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 861.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 397-093-45
Resistività
54 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.1 mm
P. ebollizione
3402 °C (lit.)
Punto di fusione
1663 °C (lit.)
Densità
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Lu]
InChI
1S/Lu
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)