Documenti fondamentali
GF39459583
Rubidium
lump, 5 mm max. lump size, weight 2 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
RB006100
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’170.00
CHF 1’170.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’170.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’170.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 394-595-83
Peso
2 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)