GF39402716
Carbon
tube, graphite, 150mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 3.15mm, wall thickness 1.6mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007300, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.95%
Forma fisica
tubes
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 394-027-16
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
D.E. × D.I.
6.35 mm × 3.15 mm ×
Misura × spess. parete
150 mm × 1.6 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N