GF39160098
Tantalum
foil, 2m coil, thickness 0.04mm, coil width .65mm, as rolled, 99.9%
Sinonimo/i:
Tantalum, TA000356, Ta
About This Item
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
572 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 391-600-98
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × spess. × largh.
2 m × 0.04 mm × 0.65 mm
P. eboll.
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N