Documenti fondamentali
GF39143921
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 8mm disks, 0.10mm thickness
Sinonimo/i:
SN010300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 391-439-21
diam. × spessore
8 mm × 0.10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)