GF38989591
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
25m wire, 0.1mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE205119
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 389-895-91
L × diam.
25 m × 0.1 mm