Documenti fondamentali
GF38369920
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, clear clear
Sinonimo/i:
ST311125
Scegli un formato
1 EA
CHF 197.00
CHF 197.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 197.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 197.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 383-699-20
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.125 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)