Documenti fondamentali
GF37959362
Aluminum-manganese alloy, Al99.7Mn0.3
50g lump, 6mm max. lump size, granular
Sinonimo/i:
AD066100
Scegli un formato
1 EA
CHF 604.00
CHF 604.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 604.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 604.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps (granular)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 379-593-62
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)