Documenti fondamentali
GF37750350
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
50mm tube, 6.25mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 6.05mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PD037500
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 377-503-50
L × spess. parete
50 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
6.25 mm × 6.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)