Documenti
GF37472856
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.2 mm, L 5 m, clear
Sinonimo/i:
CV311200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 374-728-56
Lunghezza
5 m
Spessore
0.2 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3