Documenti fondamentali
GF37335348
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 2m coil, 38mm coil width, 0.6mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI100300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 373-353-48
Lungh. × largh. × spess.
2 m × 38 mm × 0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)