Documenti fondamentali
GF37030968
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.01 mm, L 2 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301100
Scegli un formato
1 EA
CHF 540.00
CHF 540.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 540.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 540.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 370-309-68
Lunghezza
2 m
Spessore
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)