Documenti fondamentali
GF36865569
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni 77%/Fe 14%/Cu 5%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
Sinonimo/i:
NI030240
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 368-655-69
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)