Documenti fondamentali
GF36820605
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.04 mm, size 300 × 300 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301340
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 368-206-05
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.04 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)