Documenti fondamentali
GF36510601
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 150 x 150mm, 0.075mm thickness, hard, light tight (lt)
Sinonimo/i:
NI140271
Scegli un formato
1 EA
CHF 457.00
CHF 457.00
Spedizione prevista il31 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 457.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 457.00
Spedizione prevista il31 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (hard
hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 365-106-01
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)