Documenti fondamentali
GF36350175
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 20m coil, 25mm coil width, 0.15mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE280321
Scegli un formato
1 EA
CHF 955.00
CHF 955.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 955.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 955.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 363-501-75
Lungh. × largh. × spess.
20 m × 25 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)