GF36253942
Hafnium
foil, 15mm disks, thickness 0.25mm, annealed, 97%
Sinonimo/i:
Hafnium, HF000220
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 362-539-42
Resistività
29.6 μΩ-cm, 0°C
diam. × spessore
15 mm × 0.25 mm
P. eboll.
4602 °C (lit.)
Punto di fusione
2227 °C (lit.)
Densità
13.3 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Hf]
InChI
1S/Hf
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N