Documenti fondamentali
GF35172671
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 16.38mm, L 200 mm, wall thickness 0.25 mm
Sinonimo/i:
FP307159
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 351-726-71
Lunghezza
200 mm
Spessore delle pareti
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)