Documenti
GF34921100
Polyethylene - Low Density
(LDPE), tube, outside diameter 12.7mm, L 20 m, wall thickness 1.6 mm
Sinonimo/i:
ET317690
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 349-211-00
Lunghezza
20 m
Spessore delle pareti
1.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3