Documenti fondamentali
GF34849075
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 150 mm, L 50 mm, pale gray
Sinonimo/i:
PH307990
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 348-490-75
Lunghezza
50 mm
Diametro
150 mm
Colore
pale gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)