Documenti fondamentali
GF34315871
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
1000mm rod, 6.0mm diameter
Sinonimo/i:
CY247905
Scegli un formato
1 EA
CHF 759.00
CHF 759.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 759.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 759.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 343-158-71
L × diam.
1000 mm × 6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)