Documenti
GF34142903
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Sinonimo/i:
SU301300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 341-429-03
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.5 mm
Colore
clear amber