Documenti fondamentali
GF34137570
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, gray
Sinonimo/i:
CV313250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 341-375-70
Misura
300 × 300 mm
Spessore
10 mm
Colore
gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)