GF34085156
Copper
foil, thickness 0.7 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
CU000746
About This Item
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 340-851-56
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.7 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)