Documenti fondamentali
GF33949604
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 25 g, high purity 99.9999%
Sinonimo/i:
AS006105
Scegli un formato
1 EA
CHF 433.00
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 433.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12141906
NACRES:
NA.23
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9999%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 339-496-04
Peso
25 g
Dimensione max. pezzetti
20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)