Documenti fondamentali
GF33940818
Cellulose Acetate
(CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 1 m, isotactic
Sinonimo/i:
AC311850
Scegli un formato
1 EA
CHF 304.00
CHF 304.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 304.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 304.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 339-408-18
Lunghezza
1 m
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)