GF33884343
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE040300
About This Item
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 338-843-43
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)