GF33497657
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 100 x 100mm, 0.015mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU060210
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 334-976-57
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.015 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)