Documenti fondamentali
GF32288463
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, light tight (lt)
Sinonimo/i:
NI030250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (light tight (lt))
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 322-884-63
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)