Documenti fondamentali
GF32056398
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 10mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE220320
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 320-563-98
Misura × spessore
10 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)