Documenti fondamentali
GF31944416
Aluminum alloy 2011, Al93Cu5.3Fe0.7Si0.4Pb0.3B
rod, 1000mm x 6.35mm diameter
Sinonimo/i:
AD287910
Scegli un formato
1 EA
CHF 258.00
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 258.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 319-444-16
L × diam.
1000 mm × 6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)