GF31623005
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 5 m, condition shape-memory alloy
Sinonimo/i:
NI205041
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 316-230-05
Lunghezza
5 m
Diametro
0.125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3