Documenti fondamentali
GF31456559
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 10m coil, 0.05mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020240
Scegli un formato
1 EA
CHF 505.00
CHF 505.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 505.00
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
CHF 505.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 314-565-59
Misura × spessore
10 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)