Documenti fondamentali
GF31194468
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 200mm x 25.4mm diameter, cold finished
Sinonimo/i:
CU047940
Scegli un formato
1 EA
CHF 530.00
CHF 530.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 530.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 530.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 311-944-68
L × diam.
200 mm × 25.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)