Documenti fondamentali
GF31159324
Brass
tube, Cu 63%/Zn 37%, outside diameter 3.17 mm, length 200 mm, wall thickness 0.455 mm
Sinonimo/i:
CU027510
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 311-593-24
Lunghezza
200 mm
D.E.
3.17 mm
Spessore delle pareti
0.455 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)