Key Documents
GF30767395
Zinc
foil, 0.5m coil, thickness 1.5mm, as rolled, 99.95+%
Sinonimo/i:
Zinc, ZN000350
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 307-673-95
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × spessore
5 m × 1.5 mm
P. eboll.
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)