Documenti fondamentali
GF30574919
Gold/Nickel
wire, Au 82%/Ni 18%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinonimo/i:
AU055170
Scegli un formato
1 EA
CHF 740.00
CHF 740.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 740.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 740.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 305-749-19
Lunghezza
0.1 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)