GF30535062
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), rod, diam. 3 mm, L 600 mm
Sinonimo/i:
FP347905
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 305-350-62
Lunghezza
600 mm
Diametro
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)