Documenti
GF30045855
Brass alloy, Cu70Zn30
sphere, 3.0mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 500pcs
Sinonimo/i:
CU086840
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Forma fisica
spheres (grade 200)
Qualità
precision sphere
Confezionamento
1 ea of 500 pieces
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 300-458-55
Diametro
3.0 mm
sphericity
5.08 μm