Documenti fondamentali
GF29835782
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
50m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT035100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 298-357-82
L × diam.
50 m × 0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)